Print…
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 198.65 g/mol
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045267
Número CAS: 62581-82-2
UN: 3261
ADR: 8 III