Print…
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)-2-phenylethan-1-one
OR23525-10G OR23525-1G OR23525-5G
APOSOR23525-10GEA 346 EUR
APOSOR23525-10G APOSOR23525-1G APOSOR23525-5G
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₉H₂₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052403
Número CAS: 147834-57-9