Print…
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR23506-10G OR23506-1G OR23506-5G
APOSOR23506-10GEA 296 EUR
APOSOR23506-10G APOSOR23506-1G APOSOR23506-5G
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₉H₂₀O₃
Peso Molecular: 296.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051629
Número CAS: 111385-66-1