Print…
2-Chloro-3-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 0 EUR
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661298
Número CAS: 78607-36-0