Print…
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 484 EUR
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659728
Número CAS: 465514-27-6
UN: 3259
ADR: 8,III