Print…
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 81.2 EUR
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Ponto de ebulição: 105…107 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03069318
Número CAS: 4923-87-9