Print…
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23396-1G OR23396-250MG OR23396-5G
APOSOR23396-1GEA 36.4 EUR
APOSOR23396-1G APOSOR23396-250MG APOSOR23396-5G
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407298
Número CAS: 39945-51-2