Print…
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Morpholin-4-yl)benzylamine
OR23385-1G OR23385-5G
APOSOR23385-1GEA 137 EUR
APOSOR23385-1G APOSOR23385-5G
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086183
Número CAS: 204078-48-8
UN: 2735
ADR: 8,III