Print…
Nitrito de terc-butilo 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
Nitrito de terc-butilo 95%
Nitrito de terc-butilo
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 61…63 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002055
Número CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II