Print…
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23357-1G OR23357-250MG OR23357-5G
APOSOR23357-1GEA 58 EUR
APOSOR23357-1G APOSOR23357-250MG APOSOR23357-5G
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Fórmula: C₉H₉NOS
Ponto de ebulição: 104…108 °C/1,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052578
Número CAS: 107073-27-8