Print…
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682072
Número CAS: 127958-10-5