Print…
6-Phenoxypyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01692449
Número CAS: 25194-67-6