Print…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23311-25G OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA 609 EUR
APOSOR23311-25G APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃
Ponto de ebulição: 122…124 °C/0,05mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086117
Número CAS: 216144-45-5