Print…
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.59 g/mol
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191922
Número CAS: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8 II