Print…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 220.2700 g/mol
Ponto de Fusão: 270…272 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682063
Número CAS: 86620-62-4