Print…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[1,2,4]Triazol-1-yl-benzoic acid
OR23304-1G OR23304-250MG
APOSOR23304-1GEA 59.6 EUR
APOSOR23304-1G APOSOR23304-250MG
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇N₃O₂
Peso Molecular: 189.1708 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682060
Número CAS: 162848-16-0