Print…
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.5930 g/mol
Ponto de Fusão: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06208434
Número CAS: 85888-81-9
UN: 3261
ADR: 8 III