Print…
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 0 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00586645
Número CAS: 17616-04-5