Print…
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 137 EUR
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682058
Número CAS: 368870-03-5
UN: 3259
ADR: 8,III