Print…
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 116 EUR
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇IN₂
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681941
Número CAS: 368869-86-7