Print…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 263…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682056
Número CAS: 16209-00-0