Print…
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-250MG OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 105 EUR
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-250MG APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₁₀H₈ClNS
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00723503
Número CAS: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III