Print…
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 46.4 EUR
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NOS
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02681934
Número CAS: 20949-81-9