Print…
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 173…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141954
Número CAS: 7113-10-2