Print…
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23268-25G OR23268-5G OR23268-1G
APOSOR23268-25GEA 0 EUR
APOSOR23268-25G APOSOR23268-5G APOSOR23268-1G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01057413
Número CAS: 280556-71-0