Print…
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 163 EUR
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Fórmula: C₅H₉BrO
Peso Molecular: 165.04 g/mol
Ponto de ebulição: 170…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016894
Número CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3