Print…
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 125 EUR
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
5-Benzotriazolecarboxylic acid
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012318
Número CAS: 23814-12-2