Print…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23252-1G OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA 139 EUR
APOSOR23252-1G APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682016
Número CAS: 321309-43-7