Print…
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 0 EUR
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₉IN₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00626320
Número CAS: 51660-65-2