Print…
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23225-1G OR23225-250MG
APOSOR23225-1GEA 277 EUR
APOSOR23225-1G APOSOR23225-250MG
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₃S₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02681961
Número CAS: 321309-40-4
UN: 1759
ADR: 8,III