Print…
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 1040 EUR
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₃S
Ponto de Fusão: 44…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681911
Número CAS: 368869-93-6
UN: 3261
ADR: 8,III