Print…
3-Thiophenecarbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23199-1G OR23199-5G
APOSOR23199-1GEA 0 EUR
APOSOR23199-1G APOSOR23199-5G
3-Thiophenecarbonyl chloride
3-Thiophenecarbonyl chloride
Fórmula: C₅H₃ClOS
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130090
Número CAS: 41507-35-1
EINECS: 255-420-9
UN: 3261
ADR: 8,II