Print…
2-Thienyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 0 EUR
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₅H₃NOS
Ponto de ebulição: 36…38 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02677700
Número CAS: 2048-57-9