Print…
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 154 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Fórmula: C₆H₅BrOS
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02677721
Número CAS: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II