5-Phenylisoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR23194-1G
OR23194-500MG
OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA
50.9
EUR
APOSOR23194-1G
APOSOR23194-500MG
APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Fórmula:
C₉H₇NO Ponto de Fusão: 23…25 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00090038 Número CAS: 1006-67-3 |