Print…
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23190-1G OR23190-5G
APOSOR23190-1GEA 0 EUR
APOSOR23190-1G APOSOR23190-5G
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Fórmula: C₆H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 118 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659702
Número CAS: 153912-60-8