Print…
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 40.6 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 111 °C/1.5mmHg
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001794
Número CAS: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8 II