Print…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407950
Número CAS: 49783-84-8
UN: 3261
ADR: 8,III