Print…
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23183-1G OR23183-100MG OR23183-250MG OR23183-500MG
APOSOR23183-1GEA 589 EUR
APOSOR23183-1G APOSOR23183-100MG APOSOR23183-250MG APOSOR23183-500MG
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407323
Número CAS: 135072-14-9