Print…
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002554
Número CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3