Print…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 503 EUR
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆OS
Ponto de ebulição: 166 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052376
Número CAS: 5381-20-4