Print…
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 132 EUR
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClO₂S₂
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681897
Número CAS: 18494-87-6
UN: 3261
ADR: 8,III