Print…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆O₂S
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01846406
Número CAS: 5381-25-9