Print…
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 0 EUR
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₇ClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681905
Número CAS: 181132-70-7