Print…
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682002
Número CAS: 258503-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II