Print…
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 219 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 260…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02682027
Número CAS: 306934-96-3