Print…
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.5 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de ebulição: 125 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015895
Número CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9