Print…
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 0 EUR
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Fórmula: C₅H₆BrNO
Ponto de ebulição: 44 °C/0,4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02677720
Número CAS: 130628-75-0
UN: 3265
ADR: 8,III