Print…
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 0 EUR
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Fórmula: C₆H₃BrN₂O
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682026
Número CAS: 51376-06-8