Print…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 519 EUR
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Fórmula: C₆H₅N₃S
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00185826
Número CAS: 874-37-3